Imprimer
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å), billes -8+12 (∼2 mm), avec indicateur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
32256.30 32256.A1 32256.A7
32256.30EA 89.2 EUR
32256.30 32256.A1 32256.A7
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å), billes -8+12 (∼2 mm), avec indicateur
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å)
Densité: 1,1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03457537
Numéro CAS: 70955-01-0
UN: 3077
ADR: 9,III