Imprimer
Chaux sodée, en pastilles pour analyses, avec indicateur
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.06839.5001 1.06839.9025 1.06839.1001
1.06839.5001EA 815 EUR
1.06839.5001 1.06839.9025 1.06839.1001
Chaux sodée, en pastilles pour analyses, avec indicateur
Chaux sodée
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134094
Numéro CAS: 8006-28-8
UN: 1907
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity passes test
Absorption capacity for CO₂ (method NF XVII) ≥ 25 %
Loss on Drying (105°C) 13.0 - 18.0 %
Color change passes test
Bulk density about 75
Particle size (2 - 5 mm) ≥ 95 %