Chaux sodée, avec indicateur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
CAS No.: 8006-28-8
Physical Form: 8-12 Mesh
Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8569
UN No.: 1907
MDL No.: MFCD00134094
Température de stockage:
Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00134094 Numéro CAS: 8006-28-8 UN: 1907 ADR: 8 III Indice Merck: 14,8569 |