Imprimer
Rhodium ≥99.95% (base métaux), en poudre -60 mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
12072.02 12072.03 12072.06
12072.02EA 1570 EUR
12072.02 12072.03 12072.06
Rhodium ≥99.95% (base métaux), en poudre -60 mesh
Rhodium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-16-6 Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011201
Formule: Rh
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011201
Numéro CAS: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
UN: 3089
ADR: 4.1,III