Rhodium ≥99.95% (base métaux), éponge -20 mesh
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-16-6
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011201
Formule:
Rh Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011201 Numéro CAS: 7440-16-6 EINECS: 231-125-0 UN: 3089 ADR: 4.1,III |