Imprimer
Rhodium ≥99.8% (base métaux), en fils, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
11577.BU 11577.BY 11577.CC
11577.BUEA 417 EUR
11577.BU 11577.BY 11577.CC
Rhodium ≥99.8% (base métaux), en fils, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Rhodium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-16-6 Physical Form: ≈0.61g/m MDL No.: MFCD00011201
Formule: Rh
Point d'ébullition: 3400…3700 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1960 °C
Densité: 12,41 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011201
Numéro CAS: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
Indice Merck: 12,08353