Imprimer
Rhodium, en feuilles, Epaisseur: 0,1 mm
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
11523.FF 11523.FI
11523.FFEA 0 EUR
11523.FF 11523.FI
Rhodium, en feuilles, Epaisseur: 0,1 mm
Rhodium
Formule: Rh
Point d'ébullition: 3400…3700 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1960 °C
Densité: 12,41 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011201
Numéro CAS: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
Indice Merck: 12,08353