Imprimer
Rhodium ≥99.8% (base métaux), en feuilles 0.5 mm (0.02 in) thick
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
11521.FF 11521.FI
11521.FFEA 0 EUR
11521.FF 11521.FI
Rhodium ≥99.8% (base métaux), en feuilles 0.5 mm (0.02 in) thick
Rhodium
Formule: Rh
Point d'ébullition: 3400…3700 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1960 °C
Densité: 12,41 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011201
Numéro CAS: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
Indice Merck: 12,08353