Platine ≥99.99% (base métaux), en feuilles, Premion®, Epaisseur: 0.127 mm (0.005 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Platinium
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: ≈1.7g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Formule:
Pt Point d'ébullition: 3827 °C (1013 hPa) Point de fusion: 1769 °C Densité: 21,447 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011179 Numéro CAS: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 Indice Merck: 12,07689 |