Imprimer
Platine ≥99.95% (base métaux), cartouche, Longueur: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Platinium
40419.KG 40419.KJ
40419.KGEA 887 EUR
40419.KG 40419.KJ
Platine ≥99.95% (base métaux), cartouche, Longueur: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Platine
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈4.32g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Evaporation source, jewelry production, electrical contacts for semiconductors
Formule: Pt
Point d'ébullition: 3827 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1769 °C
Densité: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Indice Merck: 12,07689