Imprimer
Platine ≥99.9% (base métaux), en poudre -325 mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Platinium
38374.03 38374.06 38374.77
38374.03EA 350 EUR
38374.03 38374.06 38374.77
Platine ≥99.9% (base métaux), en poudre -325 mesh
Platine
Purity: 99.9+% CAS No.: 7440-06-4 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formule: Pt
Point d'ébullition: 4530 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1773 °C
Densité: 21,4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 3089
ADR: 4.1,II