Imprimer
Platine ≥99.95% (base métaux), feuille fine, Epaisseur: 0,004 ±0,0025 mm (0.00016 +/-0.0001 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Platinium
12868.FF 12868.FI
12868.FFEA 374 EUR
12868.FF 12868.FI
Platine ≥99.95% (base métaux), feuille fine, Epaisseur: 0,004 ±0,0025 mm (0.00016 +/-0.0001 in)
Platine
Physical Form: ∼0.05 g/25x25 mm, not certified pinhole free
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈0.05g/25x25mm, not certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formule: Pt
Point d'ébullition: 3827 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1769 °C
Densité: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Indice Merck: 12,07689