Imprimer
Platine ≥99.99% (base métaux), en feuilles, Premion®, Epaisseur: 0.025 mm (0.001 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Platinium
11510.FF 11510.FI 11510.GH
11510.FFEA 272 EUR
11510.FF 11510.FI 11510.GH
Platine ≥99.99% (base métaux), en feuilles, Premion®, Epaisseur: 0.025 mm (0.001 in)
Platine
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈0.34g/25x25mm Density: 21.45G/CC Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formule: Pt
Point d'ébullition: 3827 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1769 °C
Densité: 21,45G/CC
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Indice Merck: 12,07689