Imprimer
Platine, en fils pour thermocouple ISA type R ou S de qualité standard, Ø 0.1016 mm (0.004 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Platinium
10290.G2 10290.BW 10290.G6
10290.G2EA 179 EUR
10290.G2 10290.BW 10290.G6
Platine, en fils pour thermocouple ISA type R ou S de qualité standard, Ø 0.1016 mm (0.004 in)
Platine
CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈0.17g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formule: Pt
Point d'ébullition: 3827 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1769 °C
Densité: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Indice Merck: 12,07689