Imprimer
Platine ≥99.9% (base métaux), toile métallique 100 mesh, Ø 0.0762 mm (0.003 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Platinium
10282.FF 10282.FI 10282.GH
10282.FFEA 553 EUR
10282.FF 10282.FI 10282.GH
Platine ≥99.9% (base métaux), toile métallique 100 mesh, Ø 0.0762 mm (0.003 in)
Platine
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈0.53g/25x25mm, Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formule: Pt
Point d'ébullition: 3827 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1769 °C
Densité: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Indice Merck: 12,07689