Imprimer
Palladium ≥99.995% (base métaux), en poudre, Premion® , -22 mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
10788.03 10788.06 10788.93
10788.03EA 423 EUR
10788.03 10788.06 10788.93
Palladium ≥99.995% (base métaux), en poudre, Premion® , -22 mesh
Palladium
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-05-3 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011167
Formule: Pd
Densité: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN: 3089
ADR: 4.1,III