Imprimer
Palladium ≥99.95% (base métaux), en fils, dur, Ø 0.203 mm
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
45072.G1 45072.G6
45072.G1EA 66.6 EUR
45072.G1 45072.G6
Palladium ≥99.95% (base métaux), en fils, dur, Ø 0.203 mm
Palladium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-05-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Formule: Pd
Point d'ébullition: 3167 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1555 °C
Densité: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Indice Merck: 12,07121