Imprimer
Palladium ≥99.95% (base métaux), en grenailles
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
43353.03 43353.14 43353.06
43353.03EA 423 EUR
43353.03 43353.14 43353.06
Palladium ≥99.95% (base métaux), en grenailles
Palladium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-05-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Formule: Pd
Point d'ébullition: 3167 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1555 °C
Densité: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Indice Merck: 12,07121