Imprimer
Palladium ≥99.9% (base métaux), en feuilles, Thickness: 0.1 mm
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
11515.FF 11515.FI 11515.GH
11515.FFEA 641 EUR
11515.FF 11515.FI 11515.GH
Palladium ≥99.9% (base métaux), en feuilles, Thickness: 0.1 mm
Palladium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: ≈0.75g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Formule: Pd
Point d'ébullition: 3167 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1555 °C
Densité: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Indice Merck: 12,07121