Imprimer
Palladium ≥99.9% (base métaux), en fils, Ø 0.5 mm
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
10279.BW 10279.CB 10279.CD
10279.BWEA 498 EUR
10279.BW 10279.CB 10279.CD
Palladium ≥99.9% (base métaux), en fils, Ø 0.5 mm
Palladium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: ≈2.36g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Formule: Pd
Point d'ébullition: 3167 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1555 °C
Densité: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Indice Merck: 12,07121