Imprimer
Nickel ≥99.98% (base métaux), en fils, recuit, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
43132.H4 43132.G9 43132.G5
43132.H4EA 776 EUR
43132.H4 43132.G9 43132.G5
Nickel ≥99.98% (base métaux), en fils, recuit, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Nickel
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈1.75g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formule: Ni
Point d'ébullition: 3007 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1453 °C
Densité: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011137
Numéro CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Indice Merck: 12,06582