Nickel ≥99% (base métaux), tiges, Ø 3.2 mm (0.12 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99%
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: ≈0.72g/cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Formule:
Ni Point d'ébullition: 3007 °C (1013 hPa) Point de fusion: 1453 °C Densité: 8,9 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011137 Numéro CAS: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 UN: 3089 ADR: 4.1,III Indice Merck: 12,06582 |