Imprimer
Nickel ≥99.7% (base métaux), en poudre -50+100 mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
10579.22 10579.36
10579.22EA 79.2 EUR
10579.22 10579.36
Nickel ≥99.7% (base métaux), en poudre -50+100 mesh
Nickel
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: Apparent density 5.3g/cm3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formule: Ni
Point d'ébullition: 2371 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1455 °C
Densité: 8,9 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011137
Numéro CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,II