Imprimer
Nickel ≥99.9% (base métaux), en poudre APS 3-7 µm
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
10256.22 10256.36 10256.A3
10256.22EA 71.1 EUR
10256.22 10256.36 10256.A3
Nickel ≥99.9% (base métaux), en poudre APS 3-7 µm
Nickel
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: Apparent density 1.8-2.7g/cm3 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011137
Formule: Ni
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011137
Numéro CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,II