Imprimer
Iridium ≥99.9% (base métaux), en fils, Ø 0.125 mm (0.005 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
43208.BS 43208.BW
43208.BSEA 350 EUR
43208.BS 43208.BW
Iridium ≥99.9% (base métaux), en fils, Ø 0.125 mm (0.005 in)
Iridium
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: ≈0.28g/m MDL No.: MFCD00011062
Formule: Ir
Point d'ébullition: 5300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2450 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011062
Numéro CAS: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9