Imprimer
Iridium ≥99.7% (base métaux), en feuilles, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
36149.FF 36149.FI
36149.FFEA 5750 EUR
36149.FF 36149.FI
Iridium ≥99.7% (base métaux), en feuilles, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Iridium
Purity: 99.7+% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: ≈7g/25x25mm MDL No.: MFCD00011062
Formule: Ir
Point d'ébullition: 5300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2450 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011062
Numéro CAS: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9