Iridium ≥99.95% (base métaux), éponge -100 mesh
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99.95%
CAS No.: 7439-88-5
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011062
Formule:
Ir Point d'ébullition: 5300 °C (1013 hPa) Point de fusion: 2450 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011062 Numéro CAS: 7439-88-5 EINECS: 231-095-9 UN: 3089 ADR: 4.1,III |