Imprimer
Fer ≥99% (base métaux), en poudre -200 mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
00737.30 00737.A1
00737.30EA 69.8 EUR
00737.30 00737.A1
Fer ≥99% (base métaux), en poudre -200 mesh
Fer
Purity: 99+% CAS No.: 7439-89-6 UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010999
Formule: Fe
Point d'ébullition: 3000 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1536 °C
Densité: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010999
Numéro CAS: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III