Fer 99%, en poudre -70 mesh (<212 µm)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
Fe Point d'ébullition: 3000 °C (1013 hPa) Point de fusion: 1535 °C Densité: 7,86 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010999 Numéro CAS: 7439-89-6 EINECS: 231-096-4 ADR: 4.2,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Grey Powder |
Assay | ≥98.5 % |
Copper (Cu) | ≤100 ppm |
Manganese (Mn) | ≤1000 ppm |
Nickel (Ni) | ≤500 ppm |
Sulfur (S) | ≤200 ppm |
Zinc (Zn) | ≤50 ppm |