Imprimer
Fer ≥99.99% (base métaux), en feuilles, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
40493.FF 40493.FI 40493.GH
40493.FFEA 68.6 EUR
40493.FF 40493.FI 40493.GH
Fer ≥99.99% (base métaux), en feuilles, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Fer
Purity: 99.99% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈0.49g/25x25mm MDL No.: MFCD00010999
Formule: Fe
Point d'ébullition: 3000 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1535 °C
Densité: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010999
Numéro CAS: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Indice Merck: 13,05109