Imprimer
Fer ≥99.98% (base métaux), en grenailles 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
39708.30 39708.A1 39708.XK
39708.30EA 72.7 EUR
39708.30 39708.A1 39708.XK
Fer ≥99.98% (base métaux), en grenailles 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Fer
Purity: 99.98% CAS No.: 7439-89-6 MDL No.: MFCD00010999
Formule: Fe
Point d'ébullition: 3000 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1535 °C
Densité: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010999
Numéro CAS: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Indice Merck: 13,05109