Imprimer
Fer ≥99.99% (base métaux), en morceaux faible teneur en oxygène, refondu sous vide
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
12958.14 12958.22
12958.14EA 322 EUR
12958.14 12958.22
Fer ≥99.99% (base métaux), en morceaux faible teneur en oxygène, refondu sous vide
Fer
Purity: 99.99% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: Oxygen and Nitrogen analysis included MDL No.: MFCD00010999
Formule: Fe
Point d'ébullition: 3000 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1535 °C
Densité: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010999
Numéro CAS: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Indice Merck: 13,05109