Fer ≥99.995% (base métaux), en fils, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99.995%
CAS No.: 7439-89-6
Physical Form: ≈1.5g/m
MDL No.: MFCD00010999
Formule:
Fe Point d'ébullition: 3000 °C (1013 hPa) Point de fusion: 1535 °C Densité: 7,86 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010999 Numéro CAS: 7439-89-6 EINECS: 231-096-4 Indice Merck: 13,05109 |