Imprimer
Cobalt ≥99.95% (base métaux), tiges, Ø 5 mm (0.2 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
43032.DO 43032.DJ
43032.DOEA 547 EUR
43032.DO 43032.DJ
Cobalt ≥99.95% (base métaux), tiges, Ø 5 mm (0.2 in)
Cobalt
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈1.75g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formule: Co
Point d'ébullition: 2870 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1495 °C
Densité: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010935
Numéro CAS: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Indice Merck: 12,02488