Cobalt ≥99.95% (base métaux), cartouche, Longueur: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-48-4
Physical Form: ≈0.22g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010935
Formule:
Co Poids moléculaire: 58.93 g/mol Point d'ébullition: 2870 Point de fusion: 1495 Densité: 8.9 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010935 Numéro CAS: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 Indice Merck: 12,02488 |