Imprimer
Cobalt ≥99.9% (base métaux), en feuilles 50x50 mm (2x2 in), Epaisseur: 0.127 mm (0.005 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
39715.KG 39715.KJ
39715.KGEA 220 EUR
39715.KG 39715.KJ
Cobalt ≥99.9% (base métaux), en feuilles 50x50 mm (2x2 in), Epaisseur: 0.127 mm (0.005 in)
Cobalt
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈2.83g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formule: Co
Poids moléculaire: 58.93 g/mol
Point d'ébullition: 2870
Point de fusion: 1495
Densité: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010935
Numéro CAS: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Indice Merck: 12,02488