Imprimer
Cobalt ≥99.5% (base métaux sauf Ni), pièces ≤ 12 mm (0.47 in) pour dépôt sous vide (Ni ∼ 1%)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
36375.18 36375.30
36375.18EA 247 EUR
36375.18 36375.30
Cobalt ≥99.5% (base métaux sauf Ni), pièces ≤ 12 mm (0.47 in) pour dépôt sous vide (Ni ∼ 1%)
Cobalt
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-48-4 Appearance: Gray Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formule: Co
Poids moléculaire: 58.93 g/mol
Point d'ébullition: 2870
Point de fusion: 1495
Densité: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010935
Numéro CAS: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Indice Merck: 12,02488