Imprimer
Cobalt ≥99.995% (base métaux), en fils, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
10948.G1 10948.G5
10948.G1EA 276 EUR
10948.G1 10948.G5
Cobalt ≥99.995% (base métaux), en fils, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Cobalt
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈0.44g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formule: Co
Point d'ébullition: 2870 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1495 °C
Densité: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010935
Numéro CAS: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Indice Merck: 12,02488