Imprimer
Cobalt ≥99.995% (base métaux), en fils, Puratronic®, recuit, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
10946.BU 10946.BY
10946.BUEA 187 EUR
10946.BU 10946.BY
Cobalt ≥99.995% (base métaux), en fils, Puratronic®, recuit, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Cobalt
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈7.00g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formule: Co
Poids moléculaire: 58.93 g/mol
Point d'ébullition: 2870
Point de fusion: 1495
Densité: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010935
Numéro CAS: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Indice Merck: 12,02488