Imprimer
Cobalt ≥99.5% (base métaux), en poudre -60 mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
10456.22 10456.36
10456.22EA 182 EUR
10456.22 10456.36
Cobalt ≥99.5% (base métaux), en poudre -60 mesh
Cobalt
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-48-4 Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010935
Formule: Co
Poids moléculaire: 58.93 g/mol
Point d'ébullition: 2870
Point de fusion: 1495
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010935
Numéro CAS: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Indice Merck: 12,02488