Cobalt ≥99.5% (base métaux), en poudre 1.6 µm
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-48-4
Appearance: Black
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010935
Formule:
Co Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010935 Numéro CAS: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 UN: 3089 ADR: 4.1,II |