Imprimer
Manganèse ≥99.95% (base métaux), en poudre -325 mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
36315.14 36315.22
36315.14EA 152 EUR
36315.14 36315.22
Manganèse ≥99.95% (base métaux), en poudre -325 mesh
Manganèse
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-96-5 UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011111
Formule: Mn
Point d'ébullition: 2097 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1260 °C
Densité: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011111
Numéro CAS: 7439-96-5
EINECS: 231-105-1
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Indice Merck: 12,05762