Imprimer
Manganèse 99+%, en poudre -40 mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
317442500 317440010
ACRO317442500EA 93.8 EUR
ACRO317442500 ACRO317440010
Manganèse 99+%, en poudre -40 mesh
Manganèse
Formule: Mn
Point d'ébullition: 1900 °C
Point de fusion: 1260 °C
Densité: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011111
Numéro CAS: 7439-96-5
EINECS: 231-105-1
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Indice Merck: 12,05762
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey-brown to brown-black Powder
Assay ≥99.0 % (Mn)