Imprimer
Manganèse ≥99.9% (base métaux), pièces irrégulières
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
10236.30 10236.A1 10236.A7
10236.30EA 80 EUR
10236.30 10236.A1 10236.A7
Manganèse ≥99.9% (base métaux), pièces irrégulières
Manganèse
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-96-5 Physical Form: Broken plate Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011111
Formule: Mn
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011111
Numéro CAS: 7439-96-5
EINECS: 231-105-1