Imprimer
Tungstène ≥99% (base métaux), en poudre -50+100 mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
45379.A3 45379.36 45379.22
45379.A3EA 620 EUR
45379.A3 45379.36 45379.22
Tungstène ≥99% (base métaux), en poudre -50+100 mesh
Tungstène
Purity: 99+% CAS No.: 7440-33-7 UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011461
Formule: W
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011461
Numéro CAS: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
UN: 3089
ADR: 4.1,III