Imprimer
Tungstène ≥99.95% (base métaux), en poudre -200+325 mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
42477.22 42477.36 42477.A3
42477.22EA 88.3 EUR
42477.22 42477.36 42477.A3
Tungstène ≥99.95% (base métaux), en poudre -200+325 mesh
Tungstène
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-33-7 Appearance: Grey UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011461
Formule: W
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011461
Numéro CAS: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
UN: 3089
ADR: 4.1,III