Imprimer
Tungstène ≥99.97% (base métaux), cartouche, Longueur: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
44251.14 44251.22
44251.14EA 102 EUR
44251.14 44251.22
Tungstène ≥99.97% (base métaux), cartouche, Longueur: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Tungstène
Purity: 99.97% CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: ≈3.9g/slug MDL No.: MFCD00011461
Formule: W
Point d'ébullition: 5660 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 3410 °C
Densité: 19 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011461
Numéro CAS: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Indice Merck: 12,09945