Imprimer
Fmoc-Met(O)-OH ≥98% (par HPLC), Novabiochem®
Marques : Novabiochem (Part of Merck)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-Fmoc-L-methionine sulphoxide
8.52054.0001 8.52054.0005 8.52054.0050 8.52054.0100
04-12-1112-1EA 46.8 EUR
04-12-1112-1 04-12-1112-5 NOVA8.52054.0050 NOVA8.52054.0100
Fmoc-Met(O)-OH ≥98% (par HPLC), Novabiochem®
Fmoc-Met(O)-OH
Formule: C₂₀H₂₁NO₅S
Poids moléculaire: 387.45 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077064
Numéro CAS: 76265-70-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) Passes Test
Enantiomeric Purity ≥99.0% (a/a)
Purity (TLC(011C)) ≥98%
Purity (TLC(0811)) ≥98%
Assay (HPLC, area%) ≥98.0% (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF) Clearly Soluble
Assay (Acidimetric) ≥95.0%
Water (K. F.) ≤1.00%