Imprimer
Tungstène, toile métallique 30 mesh, Ø 0.1018 mm (0.004 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
40923.FL 40923.GT 40923.HB
40923.FLEA 235 EUR
40923.FL 40923.GT 40923.HB
Tungstène, toile métallique 30 mesh, Ø 0.1018 mm (0.004 in)
Tungstène
CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: Wire Cloth MDL No.: MFCD00011461
Formule: W
Point d'ébullition: 5660 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 3410 °C
Densité: 19 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011461
Numéro CAS: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Indice Merck: 12,09945