Fmoc-Lys(Me)₂-OH·HCl ≥95.0% (par HPLC), Novabiochem®
Marques : Novabiochem (Part of Merck)Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A novel derivative for the introduction of dimethyl-lysine during Fmoc SPPS.
Synonym: N-α-Fmoc-N-ε-dimethyl-N-L-lysine hydrochloride
Formule:
C₂₃H₂₉ClN₂O₄ |
Numéro MDL:
MFCD05662353 Numéro CAS: 252049-10-8 |
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) | Passes Test |
Enantiomeric Purity | ≥99.5% (a/a) |
Purity (TLC(CMA1)) | ≥95% |
Assay (HPLC, area%) | ≥95.0% (a/a) |
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF) | Clearly Soluble |
Acetate (IC) | ≤1.0% |